Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen. Fisherbrand™ unsterile Transferpipetten aus transparentem LDPE bestehen aus bruchsicherem, flexiblem Kunststoff und ersetzen Pasteur-Pipetten aus Glas. Erhältlich als graduierte und nicht graduierte Pipetten in verschiedenen Größen und Formen, einschließlich Jumbo, dünner Schaft und extralang.
Marke: Fisherbrand™ 13499108
Beschreibung
- Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
- Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
- Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar
Spezifikation
LDPE | |
Ja | |
500/Packung | |
33 μl Tropfen | |
150 mm |
30 | |
1 ml | |
Standard | |
1 ml | |
Transferpipette |