Learn More
Fisherbrand™ Nicht sterile Transferpipetten, transparentes LDPE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Tropfen/ml:
18
20
25
30
50
Skala:
Ja
Nr.
Spitzenform:
Dünner Stiel
Extra lang
Jumbo
Standard
Verlängert
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
400 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Der integrierte Saugkolben macht das Einstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig
- Das flexible Röhrchen kann zur Probennahme aus engen oder kleinen Probenröhrchen gebogen werden.
- Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Pipetten aus weichem Kunststoff aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Nicht steril, transparent und vollständig recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Tropfen/ml | 18 |
| Skala | Nr. |
| Menge | 200/Packung |
| Spitzenform | Jumbo |
| Dispensiervolumen (metrisch) | 56 μl Tropfen |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 170 mm |
| Typ | Transferpipette |