Learn More
Masterflex™ Tygon
Diese Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Labor und Pharmazie, insbesodere zur genauen Einspritzung oder Dosierung. Tygon™ Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal für Peristaltikpumpen-Anwendungen mit geringem Durchfluss.
Marke: Masterflex™ 06419-03
Beschreibung
Verwenden Sie diese Mikrobore Schläuche für allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere für Präzisions-Injektions- oder Dispensieranwendungen. TygonTM Mikrobore Schläuche eignen sich hervorragend für Peristaltikpumpenanwendungen mit niedrigem Durchfluss.
Schläuche sind extrem flexibel und kristallklar. Nicht-toxische, nicht-pyrogenische und biokompatible Schläuche für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.- Harz erfüllt Anforderungen der USP Klasse VI
- Temperaturbereich: -31 bis 85 °C
- Sterilisieren: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI. | |
0.76 mm | |
2.29 mm | |
Allgemeine Labor- und pharmazeutische Anwendungen, insbesondere Präzisionsinjektions- oder Dispensierungsanwendungen, auch hervorragend geeignet für peristaltische Pumpen mit niedriger Durchflussrate. | |
1/Packung | |
Flexibel |
Autoklavierbar | |
Tygon ND-100-80 | |
30.48 m | |
-31 °C | |
Durchscheinend | |
85 °C |