Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
12.8 mm
16 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
12.8 mm
16 mm
22.4 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 m
5 m
Unit Size:
1 Stück
25 Meter
5 M
5 Meter
Description
- Durchscheinend
- Nicht vergilbend
- Keine Peroxide als Nebenprodukt
- Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
- Hochglanzoberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Stark hydrophob
- Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | FDA, BFR und WRAS zugelassen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Sterilität | Steril |
| Show More |