Learn More
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | MDPE |
Anzahl pro Packung | 5 |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 68 mm |