Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laboranwendungen |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Blau |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 114 mm |