Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen Artikelnummer.: 11547443
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11547443 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
30 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 11547443
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Flaschen aus HDPE sind auslaufsicher und zeichnen sich durch eine gute Chemikalienbeständigkeit aus.
  • Durchsichtige Allzweckflaschen
  • Blauer Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für allgemeine Laboranwendungen
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 93 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33/R3
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchscheinende LDPE-Flaschen >