Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende HDPE-Flaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
- Durchsichtige Universalflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen
Spécification
Spécification
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Enthält | Blauer Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 6/Packung |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 200 mm |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Durchscheinende HDPE-Flaschen >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu