Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende graduierte Flaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Beschreibung
- Verschlusskappe aus HDPE
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 45mm |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 140 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchscheinende graduierte Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur