Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende graduierte Flaschen Artikelnummer.: 11561933
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchscheinende graduierte Flaschen
Artikelnummer. 11561933
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 11561933
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Fisherbrand™ lichtdurchlässige, graduierte Flaschen sind auslaufsicher und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Verschlusskappe aus HDPE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45mm
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss
Material HDPE
Anzahl pro Packung 12/Packung
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 114 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 58mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchscheinende graduierte Flaschen >