Learn More
BRAND™ Transferpettor™
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Brand™ Transferpettor™ Pipetten mit festem Volumen verarbeiten viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
Marke:  BRAND™ 701858
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10483921
  • 284.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Präzision und Genauigkeit
  • Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
  • Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
  • Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
  • Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
  • Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
  • Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
  • Erhältlich mit Qualitätszertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.0%, ± 0.1 μl
Orange
10 μl
DIN EN ISO 8655-2
Pipette
15°C bis 40°C