Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Pipettentischgestell
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Pipetten (6)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für sechs Geräte
- Drehbar für einfachen Pipettenzugriff
- Pipetten separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tischgestell |
| Beschreibung | Drehbar |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | White |
| Aufnahmevermögen | Pipetten (6) |
| Material | Plastic |
| Positionen | 6 |
| Form | Circular |
| Einschübe | None |
| Stapelbar | No |
| Mehr anzeigen |