Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Pipette
Vereint die weltweit anerkannten Eigenschaften von mechanischen Kolbenluft-Verdrängungspipetten und die Vorteile eines elektronischen Geräts in sich.
Marke:  BRAND™ 705306
394.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21922" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10160302
  • 490.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Pipettenschaft kann abgeschraubt werden und ist vollständig autoklavierbar (121° C)
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Einfache Kalibrierung für schnelle Anpassungen ohne Hilfsmittel
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
± 6 μl
Autoklavierbar
Transferpette™
50 bis 1000 μL
15°C bis 40°C
IVD-Richtlinie 98/79 EG
1
Elektronische Pipette
EU