Learn More
BRAND™ Transferpette™ -8 Elektronische Mikroliterpipette
Artikelnummer. 10797444 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 20 μl
10 bis 200 μl
15 bis 300 μl
5 bis 100 μl
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Enthält:
Europa AC-Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10797444
Marke: BRAND™ 705404
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
  • Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
  • 8 Kanäle
  • Individuell einstellbare Fingerstütze
  • Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
  • Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
  • Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
  • Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
  • Lieferung mit Akku, Netzteil, Geräteständer, Reagenzien-Reservoir, Montagewerkzeug, Silikonöl und einem Satz Dichtungsringe aus FKM
Optionales Zubehör: Spitzen-Box mit Spitzentablett (732990, 732992, 732994, 732996).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ≤ 0,8%, ± 1,6 μl
Winkel 360 °
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Modell 8
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Transferpette
Programmierbar Ja
Typ Elektronische Mikropipette
Volumen (metrisch) 10 bis 200 μl
Display LCD
Fingerhandschuh Ergonomisch
Enthält Europa AC-Adapter
Schritten 0.2 μl
Menge 1 Stück
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz