Learn More
trans-Chalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457776
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Trans chalcone is used to prevent lung and forestomach cancer. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Chalkon wird zur Vorbeugung von Lungen- und Vormagenkrebs verwendet. Induziert programmierten Zelltod aufgrund des reduzierten Mitochondrien-Transmembranpotentials in den Arabidopsis Thaliana-Wurzeln.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Benzol und Ethanol (leicht). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-47-1
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00003082
InChI-Schlüssel DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonym chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
IUPAC-Name (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Chalcone
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Siedepunkt 208°C (25 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 509985
Merck Index 14,2037
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,benzene,and ethanol (slightly). Insoluble in water.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%