missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-Anethol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-2692361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10149931

Marke: Thermo Scientific Acros 152530050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.2 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4180-23-8
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00009284
InChI-Schlüssel RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-Anethole
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 23.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9875g/mL
Siedepunkt 234.0°C to 237.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CHC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5590 to 1.5620
Menge 5 mL
Beilstein 06, 566
Merck Index 15, 636
Relative Dichte 0.9875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with ether, chloroform, soluble in benzene, ethyl acetate, acetone,, alcohol and carbon disulfide
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt