Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99+%
Artikelnummer. 11926601
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-35-4
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
InChI-Schlüssel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC-Name (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 274.0°C to 275.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 22,191
Merck Index 15,4878
Spezifischer Drehzustand - 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung − 75.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • trans-4-Hydroxy-L-proline