Learn More
Trans-4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11491588
Trans-4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491588
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11491588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13890.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein chemopräventives Analogon von Koffeinsäure. trans-4-Hydroxy-3-Methoxycinnaminsäure wird als wichtiger Rohstoff zur Herstellung seiner entsprechenden Ester durch Reaktion mit Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und heißem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-98-4
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00004400
InChI-Schlüssel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Menge 25 g
Beilstein 1371483
Merck Index 14,4062
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and hot water.
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Name des Produkts
Trans-4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >