Learn More
[Trans-4-(4-chlorphenyl)cyclohexyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476117
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137736-28-8
Summenformel C13H17ClO
Molekulargewicht (g/mol) 224.728
MDL-Nummer MFCD18803466
InChI-Schlüssel INSWJXJRICZMOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexyl methanol, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexyl methanol, inswjxjriczmog-xypyzodxsa-n, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexyl methanol
PubChem CID 53925853
IUPAC-Name [4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]methanol
SMILES C1CC(CCC1CO)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]methanol
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.73
Reinheit (%) 97%