Learn More
trans-3,4-Difluor-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402316
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15402316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55835.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
trans-3,4-Difluor-4′-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, wird zur Herstellung von PDLC-Film, Smart Film, schaltbaren Film, PDLC-Glas, Smart Glas, schaltbarem Glas, PDLC-Gemisch verwendet. Wirkt auch als Flüssigkristallmonomer.
Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134412-17-2
Summenformel C23H28F2
Molekulargewicht (g/mol) 342.47
MDL-Nummer MFCD09839000
InChI-Schlüssel NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene
PubChem CID 612307
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzol
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Schmelzpunkt 56°C to 57°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water.
Formelmasse 342.47
Reinheit (%) 97%