Learn More
trans-3,4,5-Trifluor-4'-(4-n-Pentylcyclohexyl)biphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56562.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137019-95-5
Summenformel C23H27F3
Molekulargewicht (g/mol) 360.464
MDL-Nummer MFCD09839002
InChI-Schlüssel PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
PubChem CID 15702087
IUPAC-Name 1,2,3-Trifluor-5-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzol
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Menge 1 g
Formelmasse 360.46
Reinheit (%) 99%