Learn More
trans-3-(3-Thienyl)-acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495967
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102696-71-9
Summenformel C7H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.183
MDL-Nummer MFCD00014535
InChI-Schlüssel VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Synonym 3-3-thienyl acrylic acid, 3-thien-3-ylacrylic acid, 3-thiophen-3-yl acrylic acid, trans-3-3-thienyl acrylic acid, 2e-3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, e-3-thiophen-3-yl acrylic acid, 3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-3-thienyl acrylic, 2-propenoic acid, 3-3-thienyl-, 2e, 2e-3-3-thienyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735793
IUPAC-Name (E)-3-Thiophen-3-ylprop-2-Enosäure
SMILES C1=CSC=C1C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Menge 25 g
Beilstein 112245
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 98%