Learn More
trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanon, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanone |
Schmelzpunkt | 184°C to 187°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 315.42 |
Reinheit (%) | 96% |