missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanon, 96 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15465135
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 53704-23-7
Summenformel C22H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 315.416
MDL-Nummer MFCD06409584
InChI-Schlüssel RMZNRQVMHQVFHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-2-2-2e-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene ethylidene-3h-inden-1-one, 2e-2-2e-2-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene ethylidene indan-1-one, e-2-2-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene ethylidene-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, trans-2-trans-2-1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene ethylidene-1-indanone, e-2-e-2-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene ethylidene-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2-2-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene ethylidene-2,3-dihydro-1h-inden-1-one
PubChem CID 53426998
IUPAC-Name 2-[2-(1,3,3-Trimethylindol-2-yliden)ethyliden]-3H-inden-1-on
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=C3CC4=CC=CC=C4C3=O)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-2-[trans-2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-indanone
Schmelzpunkt 184°C to 187°C
Menge 250 mg
Formelmasse 315.42
Reinheit (%) 96%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt