Learn More
Trans-2-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492168
Trans-2-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492168
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11492168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15173.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-54-7
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD00064238
InChI-Schlüssel FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 734154
IUPAC-Name (E)-3-(2-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Methoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 25 g
Beilstein 2209712
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10222271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15173.14,A15173.06
Chargennummer10224199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15173.14,A15173.06
Chargennummer10215913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15173.14,A15173.06
Chargennummer10157765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15173.14,A15173.06
Chargennummer10137210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15173.14,A15173.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxycinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (E)-O-Methoxycinnamic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trans-2-Methoxyzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >