Learn More
trans-1,2-Dibromcyclohexan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591554
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-37-0
Summenformel C6H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 241.95
MDL-Nummer MFCD00003820
InChI-Schlüssel CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-Dibromzyclohexan
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb
Dichte 1.7800g/mL
Siedepunkt 145°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10Br2
Brechungsindex 1.5510 to 1.553
Menge 100 mL
Beilstein 05, 24
Relative Dichte 1.78
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Dibromocyclohexane