Learn More
Tranilast, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782654
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antiallergic; inhibits inflammatory mediator release from mast cells
Tranilast is an antiallergic via inhibition of chemical mediator release from mast cells. Shown to be an effective inhibitor of angiogenesis. Demonstrated to antagonize the effects of angiotensin II on human arteries, possibly by an interaction at the level of the AT1 receptor. Inhibits TRPV2-mediated responses; binds to Aβ40 monomers and increases Aβ40 fibrillation.
Chemische Identifikatoren
CAS 53902-12-8
Summenformel C18H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 327.34
MDL-Nummer MFCD00864787
InChI-Schlüssel NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Synonym tranilast, rizaben, trans-tranilast, tranilastum, n-3,4-dimethoxycinnamoyl anthranilic acid, tranilastum inn-latin, tranilast usan:inn:jan, tranpro, unii-hvf50smy6e, rizaben tn
PubChem CID 5282230
ChEBI CHEBI:77572
IUPAC-Name 2-[(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enamido]benzoic acid
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(=O)NC2=CC=CC=C2C(O)=O)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tranilast
Menge 50 mg
Formelmasse 327.34
Reinheit (%) >99%