Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15726548
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
100 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15726548
Marke: Invitrogen™ 10488023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
DNA-Leiter und 1 Fläschchen mit 6X TrackIt™ Cyan/Gelb-Ladepuffer
Sofort einsatzbereiter DNA-Leiter für DNA-Analyse in Proben im niedrigen Bereich
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 10 bp to 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder consists of nine individual chromatography-purified DNA fragments and has a reference band at 100 bp for easy orientation.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ideal for separation on 4–5% agarose gels.
Die Invitrogen TrackIt DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich ist sofort einsatzbereit und wurde für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 10 bp bis 300 bp entwickelt. Die TrackIt DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich besteht aus neun einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit einer Referenzbande bei 100 bp zur einfachen Ausrichtung.
Die TrackIt DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich ist ideal für die Trennung von 4–5 %-igen Agarose-Gelen geeignet.
Leistungsmerkmale der TrackIt DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich:
  • Scharfe, klare Banden—Chromatographie-aufgereinigte DNA-Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse; bei Raumtemperatur bis zu sechs Monate stabil
  • Gebrauchsfertig—vorgemischt mit 6X TrackIt Cyan/Gelb-Beladefarbstoff zur Verfolgung der DNA-Migration
  • Präzise: eine exakte Menge von DNA in jeder Bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 500 μL TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder
• 1 mL TrackIt Cyan/Yellow Loding Dye
Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C.
Konzentration 0,1 μg/μl
Geltyp Agarose
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Ja
Probenladevolumen 1 ml
Größenbereich 10 bp bis 300 bp
Volumen (metrisch) 500 μL
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Anzahl Reaktionen 100 Anwendungen
Produktlinie TrackIt
Menge 50 μg
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Technologie Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente