Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-Säulen
Erzielen Sie eine konsistente, reproduzierbare Trennung von CO2, Methan und 02/N2/CO mit der unpolaren PLOT-Säule ohne Partikelfreisetzung.
603.04 € - 901.24 €
Spezifikation
Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND Q |
---|---|
Max. Temperatur | Bis zu 300/320 °C |
Polarität | Nichtpolar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10429634
|
Thermo Scientific™
26004-6000 |
15 m | 0,32 mm |
603.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10439634
|
Thermo Scientific™
26004-6030 |
30 m | 0,32 mm |
825.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10299654
|
Thermo Scientific™
26004-6060 |
15 m | 0,53 mm |
639.63 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10046124
|
Thermo Scientific™
26004-6090 |
30 m | 0,53 mm |
901.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erzielen Sie eine konsistente, reproduzierbare Trennung von CO2, Methan und 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-Säulen bieten hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine unpolare, 100 % Divinylbenzol-Phase, und die Partikel sind in die Schlauchwände integriert, um im Wesentlichen keine Partikelfreisetzung zu gewährleisten. Diese starke Verbindung trägt dazu bei, dass Schäden am Detektor verhindert werden.
Anwendungen:- C1 bis C3 Isomere und Alkane bis C12
- Trennung von CO2, Methan und O2/N2/CO
- Analyse sauerstoffhaltiger Verbindungen und Lösungsmittel
- CP-PoraPLOT Q
- RT™-Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™-Plot
- AT™-Q
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND Q | |
Bis zu 300/320 °C | |
Nichtpolar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.