Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen (Na2SO4-Deaktivierung)
Artikelnummer. 10584305 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
50 m
Filmdicke:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10584305
Marke: Thermo Scientific™ 260016110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid-GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid-GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-MS
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 50 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.