Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen (Na2SO4-Deaktivierung)
Artikelnummer. 10026554 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
50 m
Filmdicke:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10026554
Marke: Thermo Scientific™ 260016080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid-GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid-GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Anwendungen:
  • C1-C5 Kohlenwasserstoffe
  • Ungesättigte Kohlenwasserstoffisomere
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Die starke Verklebung verhindert Schäden an den Injektions- und Detektionssystemen durch Partikelfreisetzung während des Ventilschaltens.
  • Die Säulen können regeneriert werden, um nach der Wasseradsorption die volle Effizienz und Selektivität wiederherzustellen.
  • Strenge Tests gewährleisten die richtige Schichtdicke (1,3-Butadien), Selektivität (Propadien, Methylacetylen), Auflösung (Trans-2-Buten, 1-Buten) und die Beschichtungseffizienz (1,3-Butadien).
Ähnlich:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-MS
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 30 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.