Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfallen für GC-Geräte
Artikelnummer. 10609875 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10609875
Marke: Thermo Scientific™ 60180861
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schützen Sie Ihre GC-Geräte vor Schäden durch abgelöste Partikel, die in den Detektor gelangen.
Schützen Sie Ihre GC-Geräte mit Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfallen für GC-Geräte vor Schäden durch abgelöste Partikel, die in den Detektor gelangen.
Lieferumfang:
Zwei Anschlüsse, 2,5-m-Säule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Partikelfalle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie
Beschreibung Partikelfalle mit 2,5 m x 0,53 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Geräte
Länge (metrisch) 2,5 m
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,021 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.