Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-Säulen
Artikelnummer. 11581144 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
15m
20 m
30 m
30m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,18 µm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1.50μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11581144
Marke: Thermo Scientific™ 260792970
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-Säulen bieten eine niedrige Polarität und eignen sich durch geringes Säulenbluten für eine große Bandbreite an Anwendungen.
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die über niedrige Polarität und geringes Bluten verfügen und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
  • Spezielle stationäre Phase
  • Einzigartige Selektivität
  • Vergleichbar mit DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
  • Pestizide
  • PCB-Aromastoffe
  • PAK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 340/360 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-XLBMS
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Pestizide, GC/MS für PCB-Kongenere, GC/MS für PAKs, GC/MS für Aroclor-Gemische
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung 30 m x 0,32 mm x 1 µm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.