Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Metallsäulen
Gewährleisten Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Säulen eine hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule.
Marke:  Thermo Scientific™ 26M88-2860
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11810473
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMT GC-Säulen eine hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule.
Entwickelt für hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Die polar-deaktivierte Oberfläche bindet sich eng an das Polymer und bietet so eine exzellente thermische Stabilität
  • Widersteht Schäden durch Oxidation, stark sauren und basischen flüchtigen Verbindungen besser als Silikon-Festphasen
  • Vergleichbar mit USP G14-, G15-, G16-, G20- und G39-Phasen
Anwendungen:
  • Fettsäuremethylester (FAMEs)
  • Aromatische Verbindungen
  • Ätherische Öle
  • Amine
  • Lösungsmittel
  • Xylol-Isomere
  • EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlene Anwendung:
  • Aldehyde
  • Ätherische Öle
  • Lösungsmittel
  • Xylole
  • Alternative Anwendung:
  • Säuren
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Amine – aliphatisch
  • Amine – aromatisch
Ähnlich:
  • MXT™-Wax
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
0,53 mm
G14, G15, G16, G20, G39
1 μm
1 μm
Polar
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC für die EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril, GC für Fettsäuremethylester (FAMEs), Aromaextrakte, ätherische Öle, Amine, Lösungsmittel und Xylol-Isomere
40 bis 260 °C
15 m