Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen
Analysieren Sie FAMEs mit dieser Säule bei ausgezeichneter Temperaturstabilität.
Marke: Thermo Scientific™ 26088-2110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Analysieren Sie FAMEs mit ausgezeichneter Temperaturstabilität mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-Säule.
- Polare Phase, Polyethylen-Glykol
- Polar-deaktivierte Oberfläche vollzieht eine enge Bindung mit dem Polymer und bietet so eine exzellente thermische Stabilität
- Widersteht oxidativen Schäden, Schäden aus stark sauren oder basischen flüchtigen Verbindungen besser als Silikon-Festphasen
- Entsprechend USP G14-, G15-, G16-, G20- und G39-Phasen
- FAMEs
- Geschmacksstoffe und ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylol-Isomere
- EPA-Verfahren 603 für Acrolein/Acrylonitril
Spezifikation
0.25 mm | |
0,25 mm | |
240/260°C | |
0.5µm | |
Polar |
1A4 ; auch als asm -1 bekannt | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
GC/MS, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile | |
15m | |
0.5um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.