Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Analysieren Sie FAMEs mit ausgezeichneter Temperaturstabilität mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-Säule.
- Polare Phase, Polyethylen-Glykol
- Polar-deaktivierte Oberfläche vollzieht eine enge Bindung mit dem Polymer und bietet so eine exzellente thermische Stabilität
- Widersteht oxidativen Schäden, Schäden aus stark sauren oder basischen flüchtigen Verbindungen besser als Silikon-Festphasen
- Entsprechend USP G14-, G15-, G16-, G20- und G39-Phasen
- FAMEs
- Geschmacksstoffe und ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylol-Isomere
- EPA-Verfahren 603 für Acrolein/Acrylonitril
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 240/260 °C. |
| Durchmesser (metrisch) | 0.53mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP-Typ | 1A4 ; auch als asm -1 bekannt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile |
| Filmdicke | 1.5μm |
| Länge (metrisch) | 15m |
| Polarität | Polar |
| Beschreibung | 1.5um Dicke ; 0,53 mm ID ; 15m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.