Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen
Artikelnummer. 10147944 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
15m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,0 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
1.5μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10147944
Marke: Thermo Scientific™ 260882350
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie FAMEs mit dieser Säule bei ausgezeichneter Temperaturstabilität.
Analysieren Sie FAMEs mit ausgezeichneter Temperaturstabilität mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-Säule.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, Polyethylenglykol
  • Polar-deaktivierte Oberfläche, die eine enge Bindung mit dem Polymer vollzieht und so eine exzellente thermische Stabilität bietet
  • Widerstandsfähiger als Silikon-Festphasen gegenüber oxidativen Schäden und Schäden aus stark sauren oder basischen flüchtigen Verbindungen
  • Anwendungen:
  • Fettsäuremethylester (FAMEs)
  • Geschmacksstoffe und ätherische Öle
  • Lösungsmittel
  • Xylol-Isomere
  • EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Aldehyde
  • Ätherische Öle
  • Lösungsmittel
  • Xylole
  • Alternative Anwendungen:
  • Säuren
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Amine &endash; aliphatisch
  • Amines&endash;Aromatic
  • Herbizide
  • Ketone
  • Nitroaromaten
  • Phenole
  • Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 240/260 °C.
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP-Typ G14, G15, G16, G20, G39
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelanalyse, GC/MS für Aromaextrakte und ätherische Öle, GC/MS für Lösungsmittel, GC/MS für Xylol-Isomere, GC/MS für die EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Polar
Beschreibung Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 60 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.