Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Identifizieren Sie mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
- Polare Phase, Säuren-deaktiviertes Polyethylen-Glykol
- Widersteht oxidativen Schäden und Adsorption von Säuren
- Exzellente Peakformen bei hohen MW-Säuren
- Entsprechend USP G25- und G35-Phasen
Anwendungen:
- Organische Säuren
- Freie Fettsäuren
- Alkohole
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Säuren
- Carbonsäuren
- Organische Säuren
- Alternative Anwendungen:
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Aldehyde
- Alditolacetate (Zucker)
- Ätherische Öle
- Ähnlich:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima™ FFAP
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 240/250 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| USP-Typ | G25, G35 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für organische Säuren, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Alkohole |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Polar |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.