Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen
Artikelnummer. 11541164 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
105m
20 m
30 m
30m
40 m
60 m
60m
75m
Durchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11541164
Marke: Thermo Scientific™ 260813410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
  • Urheberrechtlich geschützte stationäre Phase
  • Optimale Abmessungen zur Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
  • Ideal für die US-EPA-Methoden 502.2, 524.2, 8021 und 8260
  • Vergleichbar mit DB-VRX, Rtx-VRX
Empfohlen für:
  • Flüchtige organische Schadstoffe
  • Aromaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-VRX
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8021
Filmdicke 1,8 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung 60 m x 0,32 mm x 1,80 µm