Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke: Thermo Scientific™ 26080-3320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
- Spezielle stationäre Phase
- Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
- Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
- Vergleichbar mit Rtx-VMS
- Flüchtige organische Schadstoffe
Spezifikation
260 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
1,4 µm | |
Nichtpolar |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8260B | |
30 m |
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
DateigrößeVersion: 298 kB
Application Note: Screening and Quantification of Multiple Drugs in Urine Using Automated Online Sample Preparation and Tandem Mass Spectrometry
DateigrößeVersion: 205.9 kB
Application Note: Quantitation of 12 Benzodiazepines and Metabolites in Urine Using Ultrahigh Resolution LC-MS for Forensic Toxicology Use
DateigrößeVersion: 430.2 kB
Application Note: Quantitation of Urinary Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate Using Ultrahigh Resolution LC-MS
DateigrößeVersion: 268.6 kB
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
DateigrößeVersion: 298 kB
Application Note: Quantitation of Fentanyl and Norfentanyl from Urine Using On-line High Throughput System
DateigrößeVersion: 175.3 kB
Flyer: The Right Columns and Consumables to Maximize Your Environmental Workflow
DateigrößeVersion: 398.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 1,40 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur