Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin GC-Säulen
Artikelnummer. 15277478 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
40 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
Partikelgröße:
0,18 µm
0,25 µm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 15277478
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260664800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie giftige Dioxine und Furan-Kongenere und profitieren Sie dabei von unübertroffener Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit.
Analysieren Sie giftige Dioxine und Furan-Kongenere mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-Dioxin GC-Säulen und profitieren Sie dabei von unübertroffener Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Die Isomerspezifität für 2,3,7,8-TCDD und 2,3,7,8-TCDF wird mit einer einzigen GC-Säule erreicht
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis zu 340 °C
  • Aufgrund ihrer einzigartigen Selektivität für giftige Dioxine und Furan-Kongenere eignet sich diese GC-Säule optimal als Bestätigungssäule
Anwendungen:
  • Dioxine
  • Furane
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Ähnlich:
  • Rtx-Dioxin2
  • DB-Dioxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 40 m
Innendurchmesser (metrisch) 0,18 mm
Partikelgröße 0,18 µm
Stationäre Phase TraceGOLD TG-Dioxin
Beschreibung TG-Dioxin GC-Säulen
Produktlinie TraceGOLD
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.