Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen
Artikelnummer. p-4522414 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 m
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
75 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
Stationäre Phase:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10066984
Marke: Thermo Scientific™ 260853320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit der GC-Säule mittlerer Polarität mit geringem Säulenbluten und hoher thermischer Stabilität.
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 und TG-624SilMS GC-Säulen Restlösungsmittel, flüchtige organische Verbindungen, Alkohole und Oxygenate. Beide Phasen bieten die Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenylmethypolysilozan.
  • TraceGOLD TG-624 GC-Säulen bieten eine 90+%ige Auflösung der ersten sechs Gase in der EPA-Methode 8260 und EPA-Methode 524.4. Diese Säulen sind auch ideal für die EPA-Methoden 624 und 608.
  • TraceGOLD TG-624SilMS GC-Säulen bieten eine hohe thermische Stabilität bei maximalen Temperaturen bis zu 320 °C, was sich ideal für die Analyse flüchtiger organischer Substanzen eignet. Sie sind sehr inert und bieten eine hervorragende Peakform für eine Vielzahl von Verbindungen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Phase geringer bis mittlerer Polarität, vergleichbar mit 6 % Cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis zu 320 °C
  • Hohe Reaktionsträgheit — exzellente Peakform für eine große Bandbreite an Verbindungen
  • Entsprechend USP G43
Anwendungen:
  • Lösungsmittelrückstände
  • Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
  • Alkohole
  • Sauerstoffverbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Alkohole
  • Ketone
  • Lösungsmittelrückstände
  • Flüchtige Stoffe
Alternative Anwendungen:
  • Sauerstoffverbindungen
Vergleichbar mit folgenden Säulen:
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 240 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-624
USP-Typ G43
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für Lösungsmittelreste, GC/MS für flüchtige organische Verbindungen, GC/MS für Alkohole, GC/MS für Oxygenate
Filmdicke 1,4 µm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Mittelpolar
Beschreibung Dicke 1,4 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.