Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC-Säulen, 1.4 μm Filmdicke, 0,25 mm Innendurchmesser, 30 m Länge
Optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit der GC-Säule mittlerer Polarität mit geringem Säulenbluten und hoher thermischer Stabilität.
Marke: Thermo Scientific™ 26059-3320
662.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine optimale Analyse flüchtiger organischer Verbindungen erfordert eine Gaschromatographie (GC)-Säule mit hoher thermischer Stabilität. Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624SilMS GC-Säulen mittlerer Polarität weisen ein geringes Säulenbluten auf und bieten für derartige Anwendungen ein optimales Leistungsverhalten sowie eine maximale Stabilität.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
- Phase geringer bis mittlerer Polarität, vergleichbar mit 6 % Cyanopropylphenylmethylpolysiloxan
- Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis zu 320 °C
- Hohe Reaktionsträgheit — exzellente Peakform für eine große Bandbreite an Verbindungen
- Entsprechend USP G43
Anwendungen:
- Lösungsmittelrückstände
- Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)
- Alkohole
- Sauerstoffverbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Alkohole
- Ketone
- Lösungsmittelrückstände
- Flüchtige Stoffe
Alternative Anwendungen:
- Sauerstoffverbindungen
- DB-624
- VF-624ms
- CP-Select 624 CB
- ZB-624
Spezifikation
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-624 SilMS | |
GC-MS | |
30 m | |
Pack of 1 |
TraceGOLD | |
G43 | |
1,4 µm | |
TG-624 SilMS 30 m x 0,25 mm x 1,4 µm |