Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS GC-Säulen mit SafeGuard
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 26096-1425
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Die Verwendung einer Vorsäule mit einer TraceGOLD TG-5SILMS GC-Säule führt über einen längeren Zeitraum zu einer größeren Konsistenz der Ergebnisse.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
330/350 °C | |
0,25 mm | |
TG-5 SILMS | |
GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe | |
0,25 μm | |
Niedrige Polarität |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
30 m | |
5 m SafeGuard |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.