Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Artikelnummer. 15297478 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15297478
Marke: Thermo Scientific™ 260965820
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
  • Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
  • Ähnlich DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Empfohlen für:
  • GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
  • Polyzyklische Aromaten
  • Kohlenwasserstoffe einschließlich chloriertem Kohlenwasserstoffen
  • Phthalate
  • Phenole
  • Amine
  • Organophosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0.2 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,2 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
Filmdicke 0,33 μm
Länge (metrisch) 12 m
Polarität Low-Polar
Beschreibung TG-5SilMS 12m x 0.2mm x 0.33µm