Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Artikelnummer. 13498008 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13498008
Marke: Thermo Scientific™ 260962750
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
  • Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
  • Ähnlich DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Empfohlen für:
  • GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
  • Polyzyklische Aromaten
  • Kohlenwasserstoffe einschließlich chloriertem Kohlenwasserstoffen
  • Phthalate
  • Phenole
  • Amine
  • Organophosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0.1 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,15 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
Filmdicke 0,15 μm
Länge (metrisch) 10 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung TG-5SilMS 10m x 0.1mm x 0.1µm