Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
- Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
- GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
- Polycyclische Aromate
- Kohlenwasserstoffe einschließlich chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Phthalate
- Phenole
- Amine
- Organophosphate
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 15m |
| Polarität | Niedrige Polarität |
| Beschreibung | 0.5um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge |