Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Marke: Thermo Scientific™ 26096-2840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
- Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
- GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
- Polycyclische Aromate
- Kohlenwasserstoffe einschließlich chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Phthalate
- Phenole
- Amine
- Organophosphate
Spezifikation
0.25 mm | |
0,25 mm | |
330/350 °C | |
1 μm | |
Niedrige Polarität |
G27, G36 | |
TraceGOLD™ TG-5 SilMS | |
GC/MS, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons | |
15m | |
1um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge |