Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Artikelnummer. 10239184 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10239184
Marke: Thermo Scientific™ 260962230
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
  • Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
  • Vergleichbar mit DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Empfohlen für:
  • GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
  • Polyzyklische Aromaten
  • Kohlenwasserstoffe einschließlich chlorierter Kohlenwasserstoffe
  • Phthalate
  • Phenole
  • Amine
  • Organophosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis