Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC-Säulen mit SafeGuard
Artikelnummer. 11860453 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
20 m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Partikelgröße:
0,18 μm
0,25 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11860453
Marke: Thermo Scientific™ 260981425
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistentere Ergebnisse über einen längeren Zeitraum.
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) zum Schutz der Säule.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen
Partikelgröße 0,25 μm
Temperaturbereich -60 bis +330/350 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Menge Each
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.